Merck
701637
Sigma-Aldrich
Bis-(1,5-cyclooctadien)-iridium(I)-tetrafluoroborat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24BF4Ir
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
495.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Beschreibung
store and handling under Argon gas at all time
Eignung der Reaktion
core: iridium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
32-48 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Ir+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.BF4.Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b2*2-1-,8-7-;;
InChIKey
NKIQXDAGMKBVPE-QMDOQEJBSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)