Merck
701181
Sigma-Aldrich
3-Brom-2-Methoxybenzonitril
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
75-80 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
nitrile
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1c(Br)cccc1C#N
InChI
1S/C8H6BrNO/c1-11-8-6(5-10)3-2-4-7(8)9/h2-4H,1H3
InChIKey
ONHVKHDUTPBVBT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)