Merck
700916
Sigma-Aldrich
12-Bromdodecannitril
97%
Synonym(e):
11-Bromundecylcyanid, 12-Bromdodecanonitril, 12-Bromlauronitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.473
Dichte
1.110 g/mL at 25 °C
SMILES String
BrCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C12H22BrN/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h1-11H2
InChIKey
REWUNQPQBYXSQB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)