Merck
700657
Sigma-Aldrich
Methylboronsäure-MIDAester
97%
Synonym(e):
MIDA-boronate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10BNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
255-261 °C
SMILES String
CB1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C6H10BNO4/c1-7-11-5(9)3-8(2)4-6(10)12-7/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
VXMLSGMSTPGVIA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)