Merck
699519
Sigma-Aldrich
1-Phthalimido-3-(trimethylsilyl)-propin
97%
Synonym(e):
2-[3-(Trimethylsilyl)-2-propinyl]-1H-isoindol-1,3(2H)-dion, N-[(Trimethylsilyl)-propargyl]-phthalimid, N-[3-(Trimethylsilyl)-2-propinyl]-phthalimid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15NO2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
131-136 °C
SMILES String
C[Si](C)(C)C#CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C14H15NO2Si/c1-18(2,3)10-6-9-15-13(16)11-7-4-5-8-12(11)14(15)17/h4-5,7-8H,9H2,1-3H3
InChIKey
WANGPGFLDJMUCU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable