Merck
699160
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylboronsäure-MIDAester
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14BNO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
201-207 °C
SMILES String
COc1cccc(c1)B2OC(=O)CN(C)CC(=O)O2
InChI
1S/C12H14BNO5/c1-14-7-11(15)18-13(19-12(16)8-14)9-4-3-5-10(6-9)17-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChIKey
BIXVKIPQNJRPKQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)