Merck
699144
Sigma-Aldrich
Cyclopentylboronsäure-MIDAester
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16BNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
134-144 °C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CCCC2
InChI
1S/C10H16BNO4/c1-12-6-9(13)15-11(16-10(14)7-12)8-4-2-3-5-8/h8H,2-7H2,1H3
InChIKey
OMMULMFHZKIOMK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)