Merck
697613
Sigma-Aldrich
Phenylschwefelpentafluorid
Synonym(e):
Pentafluor-(phenyl)-schwefel
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5F5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Brechungsindex
n20/D 1.435
Dichte
1.496 g/mL at 25 °C
SMILES String
FS(F)(F)(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5F5S/c7-12(8,9,10,11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
DMNYFEWFSFTYEL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
109.9 °F
Flammpunkt (°C)
43.3 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)