Merck
697583
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(2-Amino-1-phenylpropyl)diphenylphosphin
kanata purity
Synonym(e):
(1S,2S)-(2-Diphenylphosphino)-1-methyl-2-phenylethylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H22NP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +116°, c = 0.5 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
100-105 °C
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
phosphine
SMILES String
C[C@H](N)[C@@H](P(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22NP/c1-17(22)21(18-11-5-2-6-12-18)23(19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-17,21H,22H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
InChIKey
JWZAIGGNEGTDMG-LAUBAEHRSA-N
Rechtliche Hinweise
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Aminophosphine Ligands