697443
1-(Phenylsulfonyl)-indol-2-boronsäure-MIDAester
96%
Synonym(e):
1-(Phenylsulfonyl)-2-indolylboronsäure-MIDAester, 1-(Phenylsulfonyl)-indol-2-boronsäure-methylimino-diessigsäure-anhydrid, Methyliminodiessigsäurenhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
159-165 °C
SMILES String
C[N]12CC(=O)O[B]1(OC(=O)C2)c3cc4ccccc4n3S(=O)(=O)c5ccccc5
InChI
1S/C19H17BN2O6S/c1-21-12-18(23)27-20(28-19(24)13-21)17-11-14-7-5-6-10-16(14)22(17)29(25,26)15-8-3-2-4-9-15/h2-11H,12-13H2,1H3
InChIKey
MESWPWMZFWLPMN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
MIDA boronates as stable boronic acid surrogates for classically challenging cross-couplings.
Suzuki Cross-Coupling with MIDA Boronates
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)