Merck
696242
Sigma-Aldrich
Bis-[1,3-bis-(2,4,6-trimethylphenyl)-imidazol-2-yliden]-kupfer(I)-tetrafluoroborat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H48BCuF4N4
Molekulargewicht:
759.21
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: copper
SMILES String
F[B-](F)(F)F.Cc1cc(C)c(N2C=CN(C2[Cu+]C3N(C=CN3c4c(C)cc(C)cc4C)c5c(C)cc(C)cc5C)c6c(C)cc(C)cc6C)c(C)c1
InChI
1S/2C21H25N2.BF4.Cu/c2*1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;2-1(3,4)5;/h2*7-13H,1-6H3;;/q;;-1;+1
InChIKey
KYKUFSRBHPLMIP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Efficient precatalyst for hydrosililation of carbonyl compounds.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)