695491
(1R,3S,4S)-N-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-3-Carboxylsäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]22/D -170±10°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
147-152 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC(C2)[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-8-5-4-7(6-8)9(13)10(14)15/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t7-,8+,9-/m0/s1
InChIKey
IFAMSTPTNRJBRG-YIZRAAEISA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges