Merck
694495
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-nitrobenzolsulfonamid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
141-145 °C
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
Cc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H8N2O4S/c1-5-2-3-6(14(8,12)13)4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3,(H2,8,12,13)
InChIKey
HVCWTENLJRUJPU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)