Merck
693790
Sigma-Aldrich
Neodym-Eisen-Bor-Legierung 30/100
disc, size 13 mm × 6 mm
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
disc
Zusammensetzung
Aluminum, 0.8 wt. %
Boron, 1.1 wt. %
Dysprosium, 3.6 wt. %
Iron, 65 wt. %
Neodymium, 29 wt. %
Niobium, 0.5 wt. %
Größe
13 mm × 6 mm
SMILES String
[B].[Fe].[Nd]
InChI
1S/B.Fe.Nd
InChIKey
QJVKUMXDEUEQLH-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Magnetic parameters/properties:
Maximum Energy Product (BH): 239 kJ/m3 (30 MGsOe)
Residual Induction (Br): 1.14 T (11.4 kGs)
Coercive Force (Hc): 820 kA/m (10.3 kOe)
Intrinsic Coercive Force (Hci): 1114 kA/m (14.0 kOe)
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)