Merck
693464
Sigma-Aldrich
(S)-2-[3-[(1R,2R)-2-(Dipropylamino)-cyclohexyl]-thioureido]-N-isopropyl-3,3-dimethylbutanamid
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H44N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]22/D -61°, c = 1 in chloroform
SMILES String
CCCN(CCC)[C@@H]1CCCC[C@H]1NC(=S)N[C@H](C(=O)NC(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H44N4OS/c1-8-14-26(15-9-2)18-13-11-10-12-17(18)24-21(28)25-19(22(5,6)7)20(27)23-16(3)4/h16-19H,8-15H2,1-7H3,(H,23,27)(H2,24,25,28)/t17-,18-,19-/m1/s1
InChIKey
XULQYZJFCNMXTM-GUDVDZBRSA-N
Anwendung
Ketone silylcyanation catalyst
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Douglas E Fuerst et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(25), 8964-8965 (2005-06-23)
The new chiral amino thiourea catalyst 3d promotes the highly enantioselective cyanosilylation of a wide variety of ketones. The hindered tertiary amine substituent plays a crucial role with regard to both stereoinduction and reactivity, suggesting a cooperative mechanism involving electrophile