Merck
693413
Sigma-Aldrich
(S)-2-[[(1R,2R)-2-Aminocyclohexyl]thioureido]-N-benzyl-N,3,3-trimethylbutanamid
95%
Synonym(e):
(2S)-2-[[[[(1R,2R)-2-Aminocylcohexyl]-amino]-thioxomethyl]-amino]-N-3,3-trimethyl-N-(phenylmethyl)-butanamid, (S)-2-[[[[(1R,2R)-2-Aminocyclohexyl]-amino]-thioxomethyl]-amino]-N-benzyl-N-3,3-trimethylbutanamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H34N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]20/D +19.0°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
71-85 °C
SMILES String
CN(Cc1ccccc1)C(=O)[C@@H](NC(=S)N[C@@H]2CCCC[C@H]2N)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H34N4OS/c1-21(2,3)18(19(26)25(4)14-15-10-6-5-7-11-15)24-20(27)23-17-13-9-8-12-16(17)22/h5-7,10-11,16-18H,8-9,12-14,22H2,1-4H3,(H2,23,24,27)/t16-,17-,18-/m1/s1
InChIKey
CNEVMNSDRMDKFO-KZNAEPCWSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)