Merck
693197
Sigma-Aldrich
(S)-Ru(OAc)2(T-BINAP)
Synonym(e):
Diacetato-[(S)-(+)-2,2′-bis-(di-p-tolylphosphino)-1,1′-binaphthyl]-ruthenium(II)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C52H46O4P2Ru
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
897.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C48H40P2.2C2H4O2.Ru/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42;2*1-2(3)4;/h5-32H,1-4H3;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
InChIKey
HXHQOYKBZFDKSM-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago