Merck
692638
Sigma-Aldrich
4-Benzylphenyl-Boronsäurepiinakolester
97%
Synonym(e):
2-(4-Benzylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H23BO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
89-94 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(Cc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C19H23BO2/c1-18(2)19(3,4)22-20(21-18)17-12-10-16(11-13-17)14-15-8-6-5-7-9-15/h5-13H,14H2,1-4H3
InChIKey
FPLGWDLJBAAWHO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable