Merck
692034
Sigma-Aldrich
2-(Trifluormethyl)-phenylethylbromid
97%
Synonym(e):
1-(2-Bromethyl)-2-(trifluormethyl)-benzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8BrF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.06
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.493
Dichte
1.517 g/mL at 25 °C
SMILES String
FC(F)(F)c1ccccc1CCBr
InChI
1S/C9H8BrF3/c10-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9(11,12)13/h1-4H,5-6H2
InChIKey
QECZMYGJNDGESU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)