Merck
690589
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Methylvalin
99%, ≥98.5% (TLC)
Synonym(e):
α-Me-D-Val-OH, α-Methyl-D-valin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.5% (TLC)
99%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D +3.5±0.5°, c = 1% in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Verunreinigungen
≤0.2% water
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)[C@@](C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)6(3,7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t6-/m1/s1
InChIKey
GPYTYOMSQHBYTK-ZCFIWIBFSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)