Merck
689564
Sigma-Aldrich
Kalium-N-chlor-p-toluolsulfonamid
anhydrous, ≥98.0%
Synonym(e):
Chloramin T-Kaliumsalz, wasserfrei
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7ClKNO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Assay
≥98.0%
98.0-102.0% (RT)
Qualität
anhydrous
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verlust
≤0.5% loss on drying
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to tan
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(Cl)[K]
Anwendung
Reactant for:
  • Carbonylation reactions
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)