Wichtige Dokumente
688878
Cyclopropylidenessigsäure-ethylester
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.15
Beilstein:
4175952
MDL-Nummer:
SMILES String
CCOC(=O)C=C1CC1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)