Merck
687626
Sigma-Aldrich
3-Carboxyadamantan-1-Essigsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
91-95 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)CC(C3)(C2)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O4/c14-10(15)6-12-2-8-1-9(3-12)5-13(4-8,7-12)11(16)17/h8-9H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)/t8-,9+,12-,13-
InChIKey
YQXJBYAQGPMUEP-PUKADYQLSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)