Merck
687030
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromphenyl)-2-chlorpyridin-3-carbaldehyd
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H7BrClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
147-151 °C
SMILES String
Clc1ncc(cc1C=O)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H7BrClNO/c13-11-3-1-8(2-4-11)9-5-10(7-16)12(14)15-6-9/h1-7H
InChIKey
ONLSOUWWZPSWCK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)