Merck
687022
Sigma-Aldrich
MES-d13
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
2-Morpholino-ethansulfonsäure Monohydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6D13NO4S
Molekulargewicht:
208.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+13
SMILES String
[2H]OS(=O)(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2/hD
InChIKey
SXGZJKUKBWWHRA-ZPJQSATDSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable