Wichtige Dokumente
684783
2-Chlorthiobenzamid
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6ClNS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
65-69 °C
SMILES String
NC(=S)c1ccccc1Cl
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)