Merck
683078
Sigma-Aldrich
2,6-Dineopentylanilin
95%
Synonym(e):
2,6-Bis-(2,2-dimethylpropyl)-benzolamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H27N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
41-46 °C
SMILES String
CC(C)(C)Cc1cccc(CC(C)(C)C)c1N
InChI
1S/C16H27N/c1-15(2,3)10-12-8-7-9-13(14(12)17)11-16(4,5)6/h7-9H,10-11,17H2,1-6H3
InChIKey
MVMYJQKKCVQHEN-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Product of Kanata Chemical Technologies, Inc.
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)