Wichtige Dokumente
682950
1,1′-Bis-[(11bR)-dinaphtho[2,1-d:1′, 2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-yl]-ferrocen
Synonym(e):
R, R-Reetz F-Diphosphonit
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C50H32FeO4P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
814.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P2Oc3ccc4ccccc4c3-c5c(O2)ccc6ccccc56.[CH]7[CH][CH][C]([CH]7)P8Oc9ccc%10ccccc%10c9-c%11c(O8)ccc%12ccccc%11%12
Anwendung
Used in a variety of asymmetric reactions, including: hydrogenations and conjugate additions.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Reetz, M. T.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 71, 1503-1503 (1999)
Reetz, M. T. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2077-2077 (1998)