Wichtige Dokumente
68287
3-Methyl-1,4-pentadien
≥98.5%
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
5.11 psi ( 20 °C)
Assay
≥98.5%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.397 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
Dichte
0.673 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C=C)C=C
InChI
1S/C6H10/c1-4-6(3)5-2/h4-6H,1-2H2,3H3
InChIKey
IKQUUYYDRTYXAP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-29.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-34 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?