Wichtige Dokumente
682869
(11bS,11′bS)-4,4′-(9,9-Dimethyl-9H-xanthen-4,5-diyl)bis-dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin
Synonym(e):
S,S-Reetz X-Diphosphonit
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D -245°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
195-207 °C (dec.)
SMILES String
CC1(C)c2cccc(P3Oc4ccc5ccccc5c4-c6c(O3)ccc7ccccc67)c2Oc8c(cccc18)P9Oc%10ccc%11ccccc%11c%10-c%12c(O9)ccc%13ccccc%12%13
InChI
1S/C55H36O5P2/c1-55(2)41-21-11-23-47(61-57-43-29-25-33-13-3-7-17-37(33)49(43)50-38-18-8-4-14-34(38)26-30-44(50)58-61)53(41)56-54-42(55)22-12-24-48(54)62-59-45-31-27-35-15-5-9-19-39(35)51(45)52-40-20-10-6-16-36(40)28-32-46(52)60-62/h3-32H,1-2H3
InChIKey
DXZANFKSPAISOB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Catalyst for asymmetric hydrogenation of quinolines catalyzed by iridium complexes of BINOL-derived diphosphonites
- Ligand in asymmetric Ni-catalyzed hydrocyanation of styrene and other vinylarenes
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)