Merck
682683
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triisopropylphenylboronsäuremethylester
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H29BO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.484
Dichte
0.913 g/mL at 25 °C
SMILES String
COB(OC)c1c(cc(cc1C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C17H29BO2/c1-11(2)14-9-15(12(3)4)17(18(19-7)20-8)16(10-14)13(5)6/h9-13H,1-8H3
InChIKey
KRQWDHHDTSORLQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)