681881
1-Ethyl-3-methyl-1H-Pyrazol-5-Carboxylsäure
97%
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
132-145 °C
SMILES String
CCn1nc(C)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-9-6(7(10)11)4-5(2)8-9/h4H,3H2,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
VFMGOJUUTAPPDA-UHFFFAOYSA-N