Merck
681881
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methyl-1H-Pyrazol-5-Carboxylsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
132-145 °C
SMILES String
CCn1nc(C)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-9-6(7(10)11)4-5(2)8-9/h4H,3H2,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
VFMGOJUUTAPPDA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable