Merck
681202
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-oxo-L-prolin
97%
Synonym(e):
(S)-N-Boc-4-oxopyrrolidin-2-carbonsäure, Boc-L-Pro(4-Oxo)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +19.0 to +23.0°, c = 0.5 in acetone
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (dec.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t7-/m0/s1
InChIKey
CKYGSXRXTIKGAJ-ZETCQYMHSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)