Merck
680664
Sigma-Aldrich
3-Brom-5-formyl-2-Methoxyphenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8BBrO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
200-211 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1c(Br)cc(C=O)cc1B(O)O
InChI
1S/C8H8BBrO4/c1-14-8-6(9(12)13)2-5(4-11)3-7(8)10/h2-4,12-13H,1H3
InChIKey
UUPRSFVSYMWVRC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)