Merck
680419
Sigma-Aldrich
4-Brombenzylmethylether
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CH2OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5470 (lit.)
bp
110-112 °C/8 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-15 °C (lit.)
Dichte
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ether
SMILES String
COCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
JIMMXGXOJQXOQA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
223.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)