Merck
679798
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
packaged for use in deposition systems
Synonym(e):
Diethylruthenocen
About This Item
Lineare Formel:
C7H9RuC7H9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Brechungsindex
n20/D 1.5870 (lit.)
bp
100 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
6 °C (lit.)
Dichte
1.3412 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ru].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Ru/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
InChIKey
VLTZUJBHIUUHIK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Atomic number of base material: 44 Ruthenium
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter