Merck
677957
Sigma-Aldrich
1,4,5,8-Naphthalintetracarbonsäure-1,8-monoanhydrid
Synonym(e):
1,3-Dioxo-1H,3H-naphtho[1,8-cd]pyran-6,7-dicarbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H6O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
OC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c3ccc(C(O)=O)c1c23
InChI
1S/C14H6O7/c15-11(16)5-1-3-7-10-8(14(20)21-13(7)19)4-2-6(9(5)10)12(17)18/h1-4H,(H,15,16)(H,17,18)
InChIKey
YQXRNSHBINARCY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of tetracarboxylic acid
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)