Merck
677760
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxy-6-methylbenzonitril
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
68-72 °C
SMILES String
COc1cc(C)c(C#N)c(OC)c1
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7-4-8(12-2)5-10(13-3)9(7)6-11/h4-5H,1-3H3
InChIKey
SGXRDFSVDJBEAU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)