Merck
677566
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrachlorethan-13C2
98% (CP), 99 atom % 13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2H2Cl4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
Cl[13CH](Cl)[13CH](Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H/i1+1,2+1
InChIKey
QPFMBZIOSGYJDE-ZDOIIHCHSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)