Merck
675350
Sigma-Aldrich
6-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-Chinolinon
97%
Synonym(e):
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-chinolinon, 6-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
236-240 °C
SMILES String
Oc1ccc2NC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H9NO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10-8/h2-3,5,11H,1,4H2,(H,10,12)
InChIKey
HOSGXJWQVBHGLT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)