Merck
674478
Sigma-Aldrich
Bis-(16-hydroxyhexadecyl)-disulfid
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H66O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
547.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
93-97 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C32H66O2S2/c33-29-25-21-17-13-9-5-1-3-7-11-15-19-23-27-31-35-36-32-28-24-20-16-12-8-4-2-6-10-14-18-22-26-30-34/h33-34H,1-32H2
InChIKey
ZHTKKUFQSKSIKL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable