Merck
674257
Sigma-Aldrich
Bis-(11-hydroxyundecyl)-disulfid
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H46O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
80-84 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C22H46O2S2/c23-19-15-11-7-3-1-5-9-13-17-21-25-26-22-18-14-10-6-2-4-8-12-16-20-24/h23-24H,1-22H2
InChIKey
QDDVALINJKRSDC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable