Merck
674230
Sigma-Aldrich
11-Mercaptoundecyl-trifluoracetat
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H23F3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.4294
mp (Schmelzpunkt)
50-51 °C
Dichte
1.059 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)C(=O)OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C13H23F3O2S/c14-13(15,16)12(17)18-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-19/h19H,1-11H2
InChIKey
YOZNBMSWVPXLKM-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)