Merck
673749
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-benzylpiperidin-4-carbonsäure-ethylester
96%
Synonym(e):
4-(Phenylmethyl)-1,4-piperidinedicarboxylic acid 1-(1,1-dimethylethyl) 4-ethyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H29NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.5028
SMILES String
CCOC(=O)C1(CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)Cc2ccccc2
InChI
1S/C20H29NO4/c1-5-24-17(22)20(15-16-9-7-6-8-10-16)11-13-21(14-12-20)18(23)25-19(2,3)4/h6-10H,5,11-15H2,1-4H3
InChIKey
CWWGEJKQPHMAOY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)