672726
2-Brom-N-Decylacetamid
97% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97% (GC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
41-45 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCNC(=O)CBr
InChI
1S/C12H24BrNO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-12(15)11-13/h2-11H2,1H3,(H,14,15)
InChIKey
RZTGBAJAVREPOB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable