Merck
672548
Sigma-Aldrich
6-Chlor-2-methoxy-9-phenoxyacridin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H14ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.78
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97.5-102.5% (T)
98%
mp (Schmelzpunkt)
153-156 °C
SMILES String
COc1ccc2nc3cc(Cl)ccc3c(Oc4ccccc4)c2c1
InChI
1S/C20H14ClNO2/c1-23-15-8-10-18-17(12-15)20(24-14-5-3-2-4-6-14)16-9-7-13(21)11-19(16)22-18/h2-12H,1H3
InChIKey
CKWITQOQGJPKOE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)