Merck
671606
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimid
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
(S)-N-Glycidylphthalimid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (GC)
Optische Reinheit
ee: 99% (HPLC)
SMILES String
O=C1N(C[C@H]2CO2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2/t7-/m0/s1
InChIKey
DUILGEYLVHGSEE-ZETCQYMHSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)