Merck
671371
Sigma-Aldrich
(3αR,7αR)-1,3-Dimethyl-2-(1-piperidinyl)-octahydro-1H-1,3,2-benzodiazaphosphol-2-oxid
≥98.0% (GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H26N3OP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (GC)
Optische Aktivität
[α]/D -90.5±3°, c = 1.15 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
108-112 °C
SMILES String
CN1[C@@H]2CCCC[C@H]2N(C)P1(=O)N3CCCCC3
InChI
1S/C13H26N3OP/c1-14-12-8-4-5-9-13(12)15(2)18(14,17)16-10-6-3-7-11-16/h12-13H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-/m1/s1
InChIKey
ILDAVWNADMBKGB-CHWSQXEVSA-N
Anwendung
Organocatalyst: Asymmetric Allylation of Aldehydes with Chiral Lewis Bases, Review
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Buono, G., et al.
Synlett, 377-388 (1999)
Denmark, S. E.. et al
The Journal of Organic Chemistry, 59, 6161-6163 (1994)