Merck
671053
Sigma-Aldrich
Triethylmethylammonium-methylcarbonat -Lösung
~50% in methanol: water (2:3)
Synonym(e):
Methyltriethylammonium-methylcarbonat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H21NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
~50% in methanol: water (2:3)
Brechungsindex
n20/D 1.407
Anionenspuren
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES String
COC([O-])=O.CC[N+](C)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N.C2H4O3/c1-5-8(4,6-2)7-3;1-5-2(3)4/h5-7H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
VTQIDJHZYPEFBP-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.6 °F
Flammpunkt (°C)
57 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
CBILS© offers a simple, elegant synthetic method for the production of ionic liquids, developed by the Austrian company proionic.