Merck
670987
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-N-Boc-2-aminocyclohexanol
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.29
Beilstein:
5810950
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥96.0% (GC)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9-/m0/s1
InChIKey
XVROWZPERFUOCE-IUCAKERBSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)